Key Documents
ENA458425810
Enamine
7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoro-2-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-7-3-1-6-2-4-8(10(12)13)14-9(6)5-7/h1,3,5,8H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
JYXWUWXJDMWTMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224838
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224838