ENA457510985
Enamine
1-[(2-bromophenyl)methyl]cyclobutan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-222429-100MG
436,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-222429-100MG
436,30 €
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c12-10-5-2-1-4-9(10)8-11(13)6-3-7-11/h1-2,4-5,13H,3,6-8H2
Clé InChI
RMFDNCLCAHLZSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222429