Principaux documents
ENA457510176
Enamine
5,5-dimethyl-3-(methylamino)oxolan-2-one hydrochloride
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-221324-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
2.5 G
2 192,60 €
5 G
3 222,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-221324-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,5-dimethyl-3-(methylamino)dihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-5(8-3)6(9)10-7;/h5,8H,4H2,1-3H3;1H
Clé InChI
XUVJTJXRGTYKON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324