ENA457510148
Enamine
(2-ethyl-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-221230-50MG
384,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-221230-50MG
384,30 €
Iupac Name
(2-ethyl-4-methyloxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-3-7-9-5(2)6(4-8)10-7;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ANYNVJVGLLUJRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221230