Key Documents
ENA457509792
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(2)4-6(5-8)3-7(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
CSWFRCFXIHKGAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220410
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220410