Principaux documents
ENA457509771
Enamine
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.07
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-3,3,3-trifluoropropyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H11BrF3NO/c8-6(7(9,10)11)5-12-1-3-13-4-2-12/h6H,1-5H2
Clé InChI
KFCAIQBJTHJTCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219034