Principaux documents
ENA457509482
Enamine
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2OS/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7,10H
Clé InChI
HSVFGFUYGCSEFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219682