Principaux documents
ENA457508719
Enamine
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-6(9)7-2-4-10-5-3-8/h8H,2-5H2,1H3,(H,7,9)
Clé InChI
DJDAFXBIBNKCBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217925