Principaux documents
ENA448968627
Enamine
3-cyclopropylpropanal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropylpropanal
Inchi Code
1S/C6H10O/c7-5-1-2-6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
ZPVHPQORXWAGSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193295