Principaux documents
ENA448968360
Enamine
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-cyano-2-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2/c13-10-5-8(6-14)1-2-11(10)15-4-3-9(7-15)12(16)17/h1-2,5,9H,3-4,7H2,(H,16,17)
Clé InChI
OKLSAKLXOGFNEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211602