Documents
ENA448968005
Enamine
tert-butyl N-{2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H23NO5/c1-11(2,3)17-10(14)12-4-6-15-8-9-16-7-5-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
FMLOTGGIHAYZLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202971
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202971