ENA448967870
Enamine
1-[(5-amino-2-chlorophenyl)sulfanyl]-N,N-dimethylformamide
Réf. du fournisseur: EN300-211496-100MG
344,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-211496-100MG
344,00 €
Iupac Name
S-(5-amino-2-chlorophenyl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2OS/c1-12(2)9(13)14-8-5-6(11)3-4-7(8)10/h3-5H,11H2,1-2H3
Clé InChI
NUOHRNMZRFXIIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211496