Principaux documents
ENA447958153
Enamine
2-amino-2-methyl-4-(methylsulfanyl)butanenitrile hydrochloride
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1 291,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-208659-100MG
223,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1 291,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-208659-100MG
223,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-methyl-4-(methylthio)butanenitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2S.ClH/c1-6(8,5-7)3-4-9-2;/h3-4,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KDKJCDLTBDNWGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208659