Principaux documents
ENA447957065
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
6-amino-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c10-8-4-6-2-1-3-7(6)5-9(8)14(11,12)13/h4-5H,1-3,10H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
HWIOYTMAUQHHGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207856
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207856