Principaux documents
ENA444725558
Enamine
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.14
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F3N2O/c9-8(10,11)14-7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Clé InChI
ULDQDRGSKCUULH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295