Principaux documents
ENA444725124
Enamine
N-(2-{[(5-methylthiophen-2-yl)methyl]amino}ethyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.78
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-(((5-methylthiophen-2-yl)methyl)amino)ethyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2OS.ClH/c1-8-3-4-10(14-8)7-11-5-6-12-9(2)13;/h3-4,11H,5-7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
ROUAUYCRBWZACL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203047
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203047