Principaux documents
ENA444724691
Enamine
2-aminopentane-1,5-diol
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-201967-100MG
376,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-201967-100MG
376,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1,5-pentanediol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c6-5(4-8)2-1-3-7/h5,7-8H,1-4,6H2
Clé InChI
UEDDHBVGNLVMRQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201967