Principaux documents
ENA444723576
Enamine
8-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-3,10H,4-5H2
Clé InChI
NUVCHIRBNLDKJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199455
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199455