Key Documents
ENA444722837
Enamine
rac-(1R,2R)-2-[4-(difluoromethoxy)phenyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-(difluoromethoxy)phenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10F2O3/c12-11(13)16-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(8)10(14)15/h1-4,8-9,11H,5H2,(H,14,15)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
XRVPPNOXFATEAL-DTWKUNHWSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198290
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198290