Principaux documents
ENA432538817
Enamine
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.73
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-3-14-9(12)10(8-13-2)4-6-11-7-5-10;/h11H,3-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
IWEANEGLBJUESV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760