Principaux documents
ENA429361645
Enamine
3-methyloxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5-4-10-3-2-6(5)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
CNDLZDNFSPMAQH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84903
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84903