Principaux documents
ENA428683255
Enamine
3-methyl-4-(piperidin-4-yloxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-4-pyridinyl 4-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-9-8-13-7-4-11(9)14-10-2-5-12-6-3-10/h4,7-8,10,12H,2-3,5-6H2,1H3
Clé InChI
BENWPBPEOIGGIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183756
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183756