Key Documents
ENA428683117
Enamine
9-chloro-1H,2H,3H,4H-pyrazino[1,2-a]indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.67
Numéro MDL:
Iupac Name
9-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrazino[1,2-a]indole
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c12-10-2-1-3-11-9(10)6-8-7-13-4-5-14(8)11/h1-3,6,13H,4-5,7H2
Clé InChI
SEKFVHALSLGJKW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183162