Key Documents
ENA428682727
Enamine
4-chloro-2-cyanobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.65
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O2S/c8-6-1-2-7(13(10,11)12)5(3-6)4-9/h1-3H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
CKYIFWQORONJHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180425