Principaux documents
ENA428074041
Enamine
5-phenylpent-1-yn-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1-pentyn-3-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2
Clé InChI
JIWISSMZWUSRFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283