Principaux documents
ENA428073557
Enamine
N-methyl-4-(propan-2-yloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.7
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isopropoxy-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(2)12-10-6-4-9(11-3)5-7-10;/h4-8,11H,1-3H3;1H
Clé InChI
RKPCCSDIAXCHIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178601
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178601