Principaux documents
ENA428072464
Enamine
4-(aminomethyl)pyridine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.63
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)picolinamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c8-4-5-1-2-10-6(3-5)7(9)11;/h1-3H,4,8H2,(H2,9,11);1H
Clé InChI
PMWXQGRNGGHCCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176566
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176566