Principaux documents
ENA424045698
Enamine
N-benzylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-13-11-6-7-12-9-11/h1-5,11-13H,6-9H2
Clé InChI
NFLXIAUKMQBTMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175341
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175341