ENA424045438
Enamine
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Réf. du fournisseur: EN300-174434-100MG
97,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-174434-100MG
97,00 €
Iupac Name
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
Clé InChI
XLHWMZZORNUXBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434