Key Documents
ENA424045271
Enamine
3-methyl-4-(methylamino)pyridin-1-ium-1-olate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Pf
106-107
Iupac Name
N,3-dimethyl-4-pyridinamine 1-oxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6-5-9(10)4-3-7(6)8-2/h3-5,8H,1-2H3
Clé InChI
RWOUFKMFLRSTOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173793
Melting Point
106-107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173793