Principaux documents
ENA424045198
Enamine
3-benzoyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C9H7N3O/c13-8(9-10-6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11,12)
Clé InChI
IPXBPSDPZBUVNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280