Principaux documents
ENA424044888
Enamine
ethyl 6-[2-(dimethylamino)acetamido]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.29
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-(2-(dimethylamino)acetamido)picolinate
Inchi Code
1S/C12H17N3O3/c1-4-18-12(17)9-6-5-7-10(13-9)14-11(16)8-15(2)3/h5-7H,4,8H2,1-3H3,(H,13,14,16)
Clé InChI
VSZMTQFBBBRUEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172208
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172208