Documents
ENA423199916
Enamine
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(2)7(3,4)5-8;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
WCMAJCMKNXXQFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-159778