Principaux documents
ENA413173880
Enamine
N1-(quinolin-2-yl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Pf
124-125
Iupac Name
N~1~-(2-quinolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-8-13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-6H,7-8,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZETBPZAUNUEYSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
Melting Point
124-125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728