Principaux documents
ENA413172940
Enamine
3-amino-N-methyl-N-phenylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N-methyl-N-phenylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H14N2O2S/c1-15(12-7-3-2-4-8-12)18(16,17)13-9-5-6-11(14)10-13/h2-10H,14H2,1H3
Clé InChI
XWTWZZFSPBHOIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32049
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32049