Principaux documents
ENA413172681
Enamine
1-(2,3-dichlorobenzenesulfonyl)piperazine
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1 065,50 €
10 G
1 560,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-35265-100MG
134,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1 065,50 €
10 G
1 560,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-35265-100MG
134,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[(2,3-dichlorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2S/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)17(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h1-3,13H,4-7H2
Clé InChI
NZHUJPBMRNGSPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35265
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35265