Principaux documents
ENA413172676
Enamine
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Pf
165-167
Iupac Name
4-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O2/c1-2-19-14-9-7-13(8-10-14)17-15(18)11-3-5-12(16)6-4-11/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
WNXZDXDCJNQWQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249
Melting Point
165-167
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35249