Principaux documents
ENA413172097
Enamine
2-(cyclohex-2-en-1-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Pf
11-12
Iupac Name
2-cyclohexen-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h2,4,7H,1,3,5-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
ZCGVZRUPMCMONF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155339
Melting Point
11-12
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155339