Principaux documents
ENA413170966
Enamine
2-amino-2-(3-fluorophenyl)propanoic acid
100 MG
236,10 €
250 MG
318,00 €
500 MG
476,60 €
1 G
597,50 €
2.5 G
1 191,60 €
5 G
2 297,90 €
10 G
4 428,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-154289-100MG
236,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
236,10 €
250 MG
318,00 €
500 MG
476,60 €
1 G
597,50 €
2.5 G
1 191,60 €
5 G
2 297,90 €
10 G
4 428,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-154289-100MG
236,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-9(11,8(12)13)6-3-2-4-7(10)5-6/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
APAZXWQWMVTBBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289