Documents
ENA413170559
Enamine
potassium 3-[3-(dimethylamino)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium 3-(3-(dimethylamino)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C7H11N3O3.K/c1-10(2)7-8-5(13-9-7)3-4-6(11)12;/h3-4H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
LWPQWZPQSDTJLZ-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152913
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152913