Principaux documents
ENA413167631
Enamine
N1-(6-methylpyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-146223-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
393,40 €
250 MG
544,20 €
500 MG
831,50 €
1 G
1 051,20 €
2.5 G
2 018,40 €
5 G
2 966,10 €
10 G
4 377,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-146223-100MG
393,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-(6-methyl-2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-7-3-2-4-8(11-7)10-6-5-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DIISTLIQPFNXIB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223