ENA413166301
Enamine
N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidin-4-amine
Réf. du fournisseur: EN300-141220-100MG
414,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-141220-100MG
414,20 €
Iupac Name
N-(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C9H15N3S/c1-7-6-13-9(11-7)12-8-2-4-10-5-3-8/h6,8,10H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
FVJQVLRMUNMZTQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141220