Key Documents
ENA413166292
Enamine
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c12-6-1-2-9-3-4-11-10(8-9)5-7-13-11/h3-4,8,12H,1-2,5-7H2
Clé InChI
MEJDXNJLYVQVEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141166