Principaux documents
ENA413165989
Enamine
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
100 MG
611,50 €
250 MG
753,20 €
500 MG
1 023,60 €
1 G
1 234,20 €
2.5 G
2 149,40 €
5 G
3 046,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-142349-100MG
611,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
611,50 €
250 MG
753,20 €
500 MG
1 023,60 €
1 G
1 234,20 €
2.5 G
2 149,40 €
5 G
3 046,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-142349-100MG
611,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(isocyanatomethyl)cyclopent-1-ene
Inchi Code
1S/C7H9NO/c9-6-8-5-7-3-1-2-4-7/h1,3,7H,2,4-5H2
Clé InChI
YDZGIOOCUXHUSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142349