ENA410543097
Enamine
6-hydroxy-2-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-139282-100MG
414,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-139282-100MG
414,20 €
Iupac Name
6-hydroxy-2-methoxy-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-12-6-7-3(5(10)11)2-4(9)8-6/h2H,1H3,(H,10,11)(H,7,8,9)
Clé InChI
ZXIMJWDECSGSPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139282