Key Documents
ENA410542599
Enamine
tert-butyl 2-aminopentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminopentanoate
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-5-6-7(10)8(11)12-9(2,3)4/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Clé InChI
SGGQAQREPOYSME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135460
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135460