Principaux documents
ENA410542590
Enamine
1-tert-butyl-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl)-5-methoxy-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-7-6-8(12-5)11(10-7)9(2,3)4/h6H,1-5H3
Clé InChI
VDPAJGJTHFQGSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135077