Principaux documents
ENA408616158
Enamine
cyclopent-1-ene-1-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopentene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h3,5H,1-2,4H2
Clé InChI
RALDHUZFXJKFQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137440