Principaux documents
ENA408615803
Enamine
3-(1-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-benzyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C16H21N3O/c1-12-16(15-11-20-9-8-17-15)13(2)19(18-12)10-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,15,17H,8-11H2,1-2H3
Clé InChI
WIMYCIGEWONJBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129796
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129796