Key Documents
ENA408615682
Enamine
1-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[1-(2-pyridinyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H17N3/c1-10(11-4-2-3-5-13-11)14-8-6-12-7-9-14/h2-5,10,12H,6-9H2,1H3
Clé InChI
DIXGJFCTPBJAFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135962
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135962